Learn More
Cloruro de piperoniloilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10314362
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25054-53-9
Fórmula molecular C8H5ClO3
Peso molecular (g/mol) 184.58
Número MDL MFCD00016904
Clave InChI ZRSGZIMDIHBXIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo piperonyloyl chloride, benzo d 1,3 dioxole-5-carbonyl chloride, 2h-1,3-benzodioxole-5-carbonyl chloride, piperonoyl chloride, benzo 1,3 dioxole-5-carbonyl chloride, acmc-20ajvo, piperonylic acid chloride, 3,4-methylenedioxybenzoylchloride, 3,4-methylenedioxybenzoyl chloride
PubChem CID 2734749
Nombre IUPAC Cloruro de 1,3-benzodioxol-5-carbonilo
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperonyloyl chloride
Punto de fusión 77°C to 81°C
Color Azul grisáceo a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.58
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Piperonyloyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.