Learn More
PIPES Sesquisodium Salt, MP Biomedicals™
195.94 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Descripción
- Suele usarse PIPES como agente tamponador en bioquímica.
- Es un tampón de ácido etanesulfónico desarrollado por Good et al. en la década de 1960.
- PIPES tiene un valor de pKa cerca del pH fisiológico, lo que lo hace útil en el trabajo de cultivo celular.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | PIPES |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo cristalino |
Cantidad | 100 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 1.001 |
SMILES | C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)[O-].C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)[O-])CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+] |
Nombre IUPAC | trisodio;2-[4-(2-sulfoetil)piperazin-1-il]etanesulfonato;2-[4-(2-sulfonatoetil)piperazin-1-il]etanesulfonato |
Peso molecular (g/mol) | 670.665 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 335.3 |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.