Learn More
PIPES, Sesquisodium Sodium Salt, Fisher BioReagents
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Descripción
Este tampón biológico tiene un intervalo de pH utilizable de 6,1 a 7,5.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | PIPES, Sesquisodium Salt |
Punto de fusión | 300°C |
Color | Blanco |
pH | 6.5 to 7.1 |
Forma física | Polvo/Sólido |
Cantidad | 500 g |
ADNasa | Sin ADNasa |
Notas de grado de pureza | DNase- and RNase-Free |
Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥95 % |
Identificación | Pass Test |