Learn More
Sartorius Soporte y carrusel de carga de pipetas
Ahorra espacio en la mesa de trabajo. El soporte y carrusel de carga de pipetas Sartorius ™ admite y almacena pipetas en una posición vertical para evitar la contaminación. Para su uso con pipetas mecánicas y electrónicas PICUS™ y eLINE™.
Marca:  Sartorius 730991
645.99 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10191113
  • 1105.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Adaptador de CA universal
Descripción
Descripción
Para almacenar y cargar pipetas mecánicas y electrónicas Picus y eLine cuando no están en uso. Las pipetas se deben almacenar en posición vertical con el fin de evitar la contaminación de escritorios y mesas de trabajo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Pipette Tips
4
Pipeta electrónica Picus y eLINE™
Polypropylene
Soporte de pipetas
Adaptador universal de CA
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sartorius Soporte y carrusel de carga de pipetas > Carrusel de carga de pipeta de 4 posiciones para pipetas electrónicas Picus y eLINE