Learn More
Sartorius Soporte y carrusel de carga de pipetas
Código de producto. 10670744 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Número de canales:
1
4
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Número de canales unitSize
10670744 1 1 PCS
10191113 4 1 PCS
2 options
Código de producto. 10670744
Marca: Sartorius 730981
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Adaptador de CA universal
Ahorra espacio en la mesa de trabajo. El soporte y carrusel de carga de pipetas Sartorius ™ admite y almacena pipetas en una posición vertical para evitar la contaminación. Para su uso con pipetas mecánicas y electrónicas PICUS™ y eLINE™.
Para almacenar y cargar pipetas mecánicas y electrónicas Picus y eLine cuando no están en uso. Las pipetas se deben almacenar en posición vertical con el fin de evitar la contaminación de escritorios y mesas de trabajo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con Pipette Tips
Material Polypropylene
Número de canales 1
Tipo Soporte de pipetas
Para utilizar con (equipo) Pipeta electrónica Picus y eLINE™
Incluye Adaptador universal de CA