Learn More
Falcon™ Controlador de pipeta
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15389830 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Tipo:
Controlador de pipetas, versión para EE. UU
Pipeta serológica
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15389830
Marca: Falcon™ 357470
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
  • Dos filtros de politetrafluoroetileno (PTFE) hidrofóbicos de 0,2 μm
  • Dos filtros de politetrafluoroetileno (PTFE) hidrofóbicos de 0,45 μm
  • Tres baterías
  • Sistema de alimentación universal
Un pipeteador ligero, ergonómico y motorizado diseñado para usar con pipetas serológicas de vidrio y plástico
  • Intervalo de volumen: De 0.5 a 100 ml
  • Manipule rápidamente diferentes volúmenes de líquido y viscosidades
  • Pantalla LCD para visualización continua de velocidad, modos y estado de la batería
  • Soporte de carga de dos posiciones
  • Los filtros, el soporte de pipetas y el revólver son esterilizables en autoclave
  • Fácil acceso al compartimento de la batería
  • Mantenimiento sencillo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Motorised pipette controller
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Número de canales 1
Tamaño de poro 0.2 μm and 0.45 μm
Tipo Pipeta serológica
Volumen (métrico) 0.5 to 100 mL
Pantalla LCD
Tipo de filtro PTFE
Para utilizar con (equipo) Glass and plastic serological pipettes
Incluye Two-position charging stand, universal battery charger, 3 x batteries, 2 x 0.2μm and 2 x 0.45μm hydrophobic PTFE filters
Cantidad 1