Learn More
Falcon™ Controlador de pipeta
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4687543 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Tipo:
Controlador de pipetas, versión para EE. UU
Pipeta serológica
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15309840
Marca: Falcon™ 357471
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Indeholder
  • Dos filtros de politetrafluoroetileno (PTFE) hidrofóbicos de 0,2 μm
  • Dos filtros de politetrafluoroetileno (PTFE) hidrofóbicos de 0,45 μm
  • Tres baterías
  • Sistema de alimentación universal
Un pipeteador ligero, ergonómico y motorizado diseñado para usar con pipetas serológicas de vidrio y plástico
Pipeteador motorizado, ligero y ergonómico
Diseñado para su uso con pipetas serológicas de vidrio y plástico en un rango de volumen de 0,5 a 100 ml.
Los interruptores colocados de forma práctica permiten cambiar los modos de funcionamiento y velocidades rápidamente para manejar distintos volúmenes de líquido y distintas viscosidades. La velocidad de aspiración y de dispensación está controlada mediante accionadores con el dedo. Cuando están totalmente cargadas, las baterías permiten un uso continuo de hasta 8 horas. En su gran pantalla LCD se indica el estado de la batería, el modo de pipeteo y la velocidad.
El pipeteador Falcon se suministra con:
  • Soporte de carga de dos posiciones
  • Cargador de batería universal
  • Tres baterías
  • Filtros hidrófobos de politetrafluoroetileno (PTFE): dos de 0,2 μm y dos de 0,45 μm
  • Hay disponibles filtros adicionales de serie para adquirir como accesorio Los filtros, el soporte de la pipeta y la boquilla son esterilizables en autoclave.
Características
  • Diseño ergonómico para una comodidad excepcional
  • Pantalla LCD para una visualización continua de la velocidad, los modos y el estado de la batería
  • Fácil acceso al compartimento de la batería
  • Fácil mantenimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tamaño de poro 0,2 μm y 0,45 μm
Tipo Controlador de pipetas, versión para EE. UU
Volumen (métrico) 0,5 A 100 mL
Tipo de filtro Politetrafluoroetileno (PTFE)
Incluye Soporte de carga de dos posiciones, tres baterías, 2 de 0,2 μm y 2 filtros PTFE hidrófobos de 0,45 μm y fuente de alimentación universal
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.