Learn More
Eppendorf™ Pipet Helper™
El instrumento perfecto para usuarios inexpertos, ya que su diseño robusto e intuitivo permite a todo el mundo ajustar el menisco con precisión. Además, la unidad de válvula está optimizada para que los líquidos se puedan extraer de forma sencilla, sin ejercer presión. La perilla de aspiración proporciona un llenado rápido de la pipeta.
Marca:  Eppendorf™ 4423000010
98.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22008" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15230745
  • 104.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Ligera con fuerza operativa reducida
  • Fácil mantenimiento y limpieza debido al fácil desmontaje, pocas piezas y totalmente esterilizable en autoclave
  • Trabajo cómodo gracias al buen equilibrio y al material agradable
  • La perilla de aspiración permite pipetear volúmenes de hasta 100 ml a la vez
  • Una palanca controla la aspiración y dispensación de baja fuerza
  • Alto control sobre el movimiento del líquido debido a la unidad de válvula muy sensible
  • Dispensación a gotas y soplado sin salpicar
  • El drenaje sin presión adicional ofrece resultados muy reproducibles
  • Antigoteo mediante filtro de membrana hidrofóbica (3 μm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1
De 0,1 a 200 ml