Learn More
BRAND™ Puntas de pipeta BRAND™, de 0.5 a 5 ml
Moldeadas con precisión con polipropileno virgen de alta pureza y sin oleamida ni diHEMDA. Las puntas de pipeta, de 0,5 a 5 ml, permiten el pipeteo desde equipos de medición de volumen estrecho. Las superficies hidrófobas y limpias reducen la retención de las muestras y aumentan la precisión y la reproducibilidad.
57.90€ - 226.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 0,5 A 5 mL |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Color | Incolora |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Longitud (métrico) | 16 cm |
Código de producto | Marca | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10135350
![]() |
BRAND™
702605 |
TipBox |
57.90€
paquete de 28 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10530072
|
BRAND™
702595 |
A granel |
174.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10694721
|
BRAND™
702600 |
Bulk, Bagged |
226.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
- Fabricado con polipropileno de alta pureza, sin oleamida ni diHEMDA.
- La forma delgada permite pipetear incluso desde equipos de medición de volumen estrecho, como matraces aforados con NS 12/21.
- Adecuado para pipetas de microlitro Transferpette™ y Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE™.
- Las superficies hidrófobas y limpias reducen la retención de las muestras y aumentan la precisión y la reproducibilidad.
- Esterilizables en autoclave a 121 °C (2 bar).
Especificaciones
0,5 A 5 mL | |
Incolora | |
16 cm | |
Universal |
No estéril | |
Autoclavable | |
Sin oleamida ni DiHEMDA | |
Polipropileno |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BRAND™ Puntas de pipeta BRAND™, de 0.5 a 5 ml