Learn More
BRAND™ Puntas de pipeta BRAND™, de 2 a 200 ul: retención estándar
Fabricadas con polipropileno de alta pureza sin oleamida ni diHEMDA. Puntas de pipeta, 2 a 200 μl: resolución estándar tienen paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos. Graduaciones marcadas a los 20 y 100 μl para una comprobación rápida del volumen.
Marca: BRAND™ 732028
20.71 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.24840kg
Descripción
- El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
- No estériles
- Todos los envases no abiertos están libres de ADN, ARNasa, ATP y endotoxinas
- Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos
- Graduaciones a los 20 y 100 μl para una rápida comprobación del volumen
- Disponibles en envases a granel o en práctico formato de gradillas apilables cómodo y ecológico
- Las puntas a granel son de color amarillo
- Las puntas en gradilla son incoloras y se colocan en una bandeja de puntas de color amarillo
Especificaciones
De 2 a 200 μl | |
Amarillo | |
Sin ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas | |
Universal | |
Amarillo | |
Polipropileno |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
A granel | |
Embalaje a granel en una bolsa de 10 000 unidades | |
Sí | |
20, 100 μl |