Learn More
BRAND™ Puntas de pipeta BRAND™, de 50 a 1000 ul
Fabricadas mediante un método respetuoso con el medio ambiente que solo emplea polipropileno de gran pureza, libre de diHEMDA y oleamidas. Las puntas de pipeta de 50 a 1000 μl tienen paredes delgadas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos.
Marca: BRAND™ 732012
26.94 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
- El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
- No estériles
- Todos los envases no abiertos están libres de ADN, ARNasa, ATP y endotoxinas
- Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos
- Graduación a los 250, 500 y 1000 μl para una rápida comprobación del volumen
- Disponibles en envases a granel o en práctico formato de gradillas apilables cómodo y ecológico
- Las puntas a granel son de color azul y las puntas en gradilla son incoloras y se colocan en una bandeja de puntas de color azul
Especificaciones
De 50 to 1000 μl | |
Azul | |
Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas | |
A granel | |
Embalaje a granel en dos bolsas de 500 unidades | |
Polipropileno |
No estéril | |
7cm | |
Para pipeteado de rutina de investigación y de laboratorio | |
Universal | |
Sí | |
250, 500, 1000 μl |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000013519 | Certificado de análisis | 21/03/2025 | 732012 |
0000013323 | Certificado de análisis | 28/02/2025 | 732012 |
0000013239 | Certificado de análisis | 20/01/2025 | 732012 |
0000013045 | Certificado de análisis | 20/01/2025 | 732012 |
0000013034 | Certificado de análisis | 20/12/2024 | 732012 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13