Descripción
- El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
- No estériles
- Todos los envases no abiertos están libres de ADN, ARNasa, ATP y endotoxinas
- Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos
- Graduación a los 250, 500 y 1000 μl para una rápida comprobación del volumen
- Disponibles en envases a granel o en práctico formato de gradillas apilables cómodo y ecológico
- Las puntas a granel son de color azul y las puntas en gradilla son incoloras y se colocan en una bandeja de puntas de color azul
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 50 a 1000 μl |
| filtradas por | Non-filtered |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (métrico) | 7 cm |
| Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas |
| Para utilizar con (aplicación) | Para pipeteado de rutina de investigación y de laboratorio |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Universal |
| Mostrar más |