Learn More
Integra Biosciences™ Pipeteadores PipetBoy Pro
Utilice este pipeteador para un pipeteo serológico preciso y eficaz. Las pipetas Integra Biosciences™ PipetBoy™ Pro cuentan con LED integrado que proporciona una iluminación óptima del área alrededor de la pipeta para un pipeteo preciso y evitar la fatiga ocular.
Marca: Integra Biosciences™ 156400
Descripción
- Desplace con precisión el líquido de la pipeta aplicando un dedo variable a la presión en el pipeteador para que se active
- La luz como una pluma, 190 gramos
- Varios colores disponibles
- La velocidad se puede ajustar de forma continua a través de la ruedecilla
- El LED rojo indica cuándo es necesario cargar la batería
- Diseño ergonómico, siguiendo las recomendaciones de ergonomía de forma manual
Especificaciones
Pipeta de vidrio y plástico de 1 a 100 ml | |
12 ml/s | |
Pipeta |
Blanco | |
PipetBoy pro | |
190 g |