Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Comfort Pipette Handles
For use with PIPETMAN Classic, Neo, G and Neo Multichannel pipettes
Marca: Gilson™ F161485
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Fácil de usar y no requiere herramientas
- Diseñado para ayudar a reducir la fatiga del pipeteo
- Agarre para facilitar la actividad diaria de pipeteo
- Ayuda a reducir el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo
- Esterilizables en autoclave a 121 °C a 1 atm durante 20 min.
Especificaciones
Azul | |
Asa | |
Pipetas multicanal PIPETMAN Classic, Neo, G y Neo | |
50/paq. |