Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Diamond Blister Pack Refill Pipette Tips
Autoclavable or gamma-ray sterlized
Marca:  Gilson™ F172210
78.20 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15287773
  • 92.00€ / paquete de 960
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El embalaje de puntas con código de color corresponde a los estándares industriales para el color de volumen compatible con pipetas
  • Incorpora graduaciones a volúmenes variables que permiten comprobaciones rápidas al aspirar muestras
  • Puntas estándar o filtradas
  • Validadas para uso con placas de 384 pocillos F172211G, F172311G y F17511G
Especificaciones
Especificaciones
0,1 a 20 μL
No estéril
Autoclavable
10,79 in
Relleno de blíster
F172211G, F172311G, F17511G
Polipropileno
Sin filtro
Transparente
DSL10
Autoclavable
Universal
Pipetman™ Diamond™