Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Diamond Blister Pack Refill Pipette Tips
Autoclavable or gamma-ray sterlized
Marca: Gilson™ F172313
129.53 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.97000kg
Descripción
- El embalaje de puntas con código de color corresponde a los estándares industriales para el color de volumen compatible con pipetas
- Incorpora graduaciones a volúmenes variables que permiten comprobaciones rápidas al aspirar muestras
- Puntas estándar o filtradas
- Validadas para uso con placas de 384 pocillos F172211G, F172311G y F17511G
Especificaciones
2 a 30 μL | |
Estéril | |
No Autoclavable | |
10,79 in | |
Recarga | |
Pipetman™ Diamond™ |
Con filtro | |
Transparente | |
DSF30 | |
Radiación gamma | |
F172211G, F172311G, F17511G | |
Polipropileno |