Learn More
Gilson™ Blíster de repuesto de puntas PIPETMAN™ Diamond™, con filtro
Gradillas de puntas envasadas de manera individual que son cómodas, limpias y ecológicas
Marca: Gilson™ F172703
101.45 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
Description
- Gradillas codificadas por colores para indicar los modelos de punta y la compatibilidad con modelos PIPETMAN
- Disponibles como esterilizables en autoclave o esterilizadas con rayos gamma
- Se ajustan a puntas PIPETMAX (puntas especiales validadas para su uso con placas de 384 pocillos)
- 10 gradillas envasadas individualmente de 96 puntas
- Listas para su uso
Spécification
20 a 300 μL | |
Estéril | |
No Autoclavable | |
10,87 in | |
Blister Refill | |
Green | |
Gilson Pipetman | |
Pipetman™ Diamond™ | |
Rectangular |
Con filtro | |
Clear | |
DF300ST; Filtro | |
5,1 cm | |
Blíster de repuesto de puntas Diamond | |
Single-use | |
Sí | |
Polipropileno | |
Certified Quality |