Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ G
GREENER_CHOICE
PIPETMAN™ G ofrece una fuerza de pipeteo baja y horas de comodidad gracias a un sistema de ensamblaje de pistón rediseñado.
Marca:  Gilson™ F144074
713.28 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16373186
  • 843.53€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Con un sistema de ensamblaje de pistón rediseñado y grasa de pistón de alta calidad, PIPETMAN™ G ofrece horas de pipeteo cómodo
  • PIPETMAN™ G se basa en la legendaria precisión y fiabilidad de PIPETMAN™ con una mayor comodidad de pipeteo
  • Fabricado en PVDF y acero inoxidable
  • Ofrece una durabilidad superior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Declaración de conformidad
Eyector metálico
8
Pipeta con desplazamiento de aire manual
3 años
12,87 in
Verde
No autoclavable
P8x300G
Pipetman™ G
De 30 a 300 μl
5,98 in
1,54 in
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Gilson™ PIPETMAN™ G > Volumen: De 30 a 300 μl; 8 canales