Learn More
Gilson™ Micropipetas multicanal PIPETMAN™ L
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-9217001 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Número de canales:
8
12
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Número de canales unitSize
16684564 8 cada uno
16694564 12 cada uno
2 options
Código de producto. 16684564
Marca: Gilson™ FA10039
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Modelo mejorado a partir de la legendaria PIPETMAN™ Classic con un nuevo diseño de cuerpo para mayor comodidad y un mecanismo de bloqueo de volumen de última generación para mayor precisión.
Comodidad optimizada
  • Uno de los modelos más cómodos de la gama Gilson
  • Peso y forma de mango ideales
  • La forma ergonómica de la pipeta proporciona un agarre relajado para que el pipeteo cause menos fatiga
  • Cuenta con un conjunto de pistón actualizado con con muelles más sensibles, lo que reduce las fuerzas de pipeteo y disminuye el riesgo de sufrir lesiones por movimientos repetitivos
  • Eyector de punta ajustable para trabajar de forma cómoda tanto con la mano derecha como con la izquierda
Seguridad y precisión optimizadas
  • El bloqueo de volumen garantiza que no se produzca ningún cambio accidental de volumen durante los ciclos de pipeteo, lo que podría alterar la precisión y la precisión de los resultados
  • El exclusivo sistema de bloqueo desconecta por completo la varilla de accionamiento del conjunto del contador durante el pipeteo
  • Una vez bloqueado en su lugar, el volumen no se puede cambiar accidentalmente para evitar una desviación accidental del volumen durante las tareas de pipeteo
  • Los modelos de volumen variable son totalmente esterilizables en autoclave para minimizar la contaminación cruzada
  • No es necesario desmontarla para conseguir el máximo de comodidad
Trazabilidad optimizada
  • Incluye un código de barras de identificación 2D para facilitar la trazabilidad
  • Especialmente indicada para mejorar el cumplimiento de las GLP (buenas prácticas de laboratorio)
  • Pulsador con código de colores que se corresponde en color con los paquetes de puntas Gilson PIPETMAN™
  • Utilice un escáner universal para descargar el número de pieza del producto, la fecha de fabricación y el número de serie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles PIPETMAN DIAMOND Tips D1200, DF1200ST
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Blue
Velocidad de dispensación Manual
Desechables Reusable
Para utilizar con Pipette Tip 500 to 5000 μL
Tipo de agarre Ergonomic
Material Polypropylene, PVDF, PBT
Modelo Pipetman™ L
Número de canales 8
Línea de productos Pipetman™ L
Programable No
Esterilidad Non-sterile
Tipo Desplazamiento manual por aire
Volumen (métrico) De 100 a 1200 μl
Cantidad 1
Tipo de sistema Eyector de metal
Anchura (imperial) 5.98 in