Learn More
Gilson™ PIPETMAX™
PIPETMAX™ is an automated pipetting solution for the efficient processing of high-throughput biological assays, all in a benchtop size that easily fits into any lab.
Marca:  Gilson™ 32100001
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16636165
  • 38890.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
PIPETMAX se basa en la tecnología PIPETMAN™, lo que ayuda a reducir las costosas réplicas técnicas y a maximizar la reproducibilidad mediante la eliminación de incoherencias debidas a errores comunes de pipeteo. El sistema automatizado permite dedicar menos tiempo a los tediosos trabajos de pipeteo, lo que mejora la productividad del laboratorio y permite obtener resultados más rápidamente. Hay varios protocolos validados y predesarrollados disponibles para su descarga; se pueden escribir protocolos personalizados adaptados a cualquier flujo de trabajo.
  • Se puede personalizar tanto el hardware como el software de PIPETMAX para que se adapte a las necesidades específicas del ensayo, lo que permite configurar y personalizar los ciclos para cualquier reactivo, kit o protocolo
  • Los casetes de 8 canales se pueden ajustar para utilizar de 1 a 8 puntas
  • Con un intervalo de volumen de 1 a 1000 μl, PIPETMAX es una solución ideal para qPCR, reacciones NGS y ensayos basados en células
  • Ocupa poco espacio y cabe perfectamente en una mesa de laboratorio o debajo de una campana extractora
  • Fácil de mover a la ubicación más adecuada para los ensayos en cuestión
Especificaciones
Especificaciones
Pipeteador automatizado
8
1 to 1000 μL
96- and 384-well microplates, strip plates, and cell culture formats
Touchscreen tablet, or PC control via USB and TRILUTION™ micro software
Polipropileno
100/240 V
6,25 A
ISO 9001
Polipropileno, vidrio, vidrio
Manejo de líquidos
Cover Cutouts
TRILUTION™
50/60 Hz, 100/240 V AC, 24 V DC, 6.25 A, 150 W
150 W
50/60 Hz
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Gilson™ PIPETMAX™ > PIPETMAX con recortes de cubierta; certificaciones/conformidad: ISO 9001; material: Polipropileno; frecuencia: 50/60 Hz; software: TRILUTION™; potencia: 150 W