Learn More
Buerkle™ Cestillo de pipeta
El cestillo para pipetas es un accesorio para el enjuagador de pipetas. Para una limpieza fácil y suave y un almacenamiento seguro de las pipetas.
Marca: Buerkle™ 9650-0653
52.01 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para una limpieza fácil y suave y un almacenamiento seguro de las pipetas
- Fabricado con PE
- Altura efectiva 600 mm
Especificaciones
Cestillo de pipeta | |
Para usar con el enjuagador de pipetas | |
280 mm |