Learn More
DWK Life Sciences Perilla de pipeta roja de caucho natural de 2 ml
Código de producto. 16494944 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
:
2 ml, diámetro del orificio 5 mm
Código de producto. 16494944
Marca: DWK Life Sciences 292000205
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para la extracción o dispensación de pequeñas cantidades de líquidos de pipetas Pasteur o goteros.
La combinación de la pipeta Pasteur y perilla de caucho se puede utilizar como pipeta de tetina.
  • Fácil extracción o dispensación de pequeñas cantidades de líquidos de pipetas Pasteur o goteros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción GL 25
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Blanco
Material Caucho
Volumen (métrico) 2 ml
Para utilizar con (aplicación) Dispensación de líquidos; eliminación de líquidos; adición de gotas de reactivos; ayuda para pipeteo
Cantidad 10/paq.
Longitud (métrico) 42,4 mm
Altura (métrico) 42,4 mm
Diámetro exterior (métrico) 14,3 mm