Descripción
- Accesorio
- El kit consta de una trampa de humedad y todos los adaptadores necesarios
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Balanza de laboratorio con una legibilidad de 0,01 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Pesaje |
| Incluye | Trampa de humedad y adaptadores |
| Tipo | Kit de calibración de pipetas |