Learn More
Sartorius™ Kit de calibración de pipetas
Código de producto. 14811081 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Solo para balanzas Cubis.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 14811081
Marca: Sartorius™ YCP04MS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza para modelos con 0,01 mg y 0,1 mg de legibilidad.
  • Se utiliza para modelos con 0,01 mg y 0,1 mg de legibilidad
  • Consta de trampa de humedad y todos los adaptadores necesarios
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto kit de calibración
Para utilizar con (equipo) Solo para balanzas Cubis.