Learn More
Falcon™ Controlador de pipetas, versión estándar
GREENER_CHOICE
Un controlador de pipetas motorizado, ligero y ergonómico, diseñado para su uso con pipetas serológicas de vidrio y plástico con volúmenes que van de 0,5 a 100 ml.
Marca:  Falcon™ 357469
321.24 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Código de producto. 16329656
  • 388.96€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Los interruptores colocados de forma práctica permiten cambiar rápidamente los modos de funcionamiento y velocidades para manejar distintos volúmenes de líquido y distintas viscosidades
  • La velocidad de aspiración y de dispensación está controlada mediante accionadores con el dedo
  • Cuando están totalmente cargadas, las baterías permiten un uso continuo de hasta 8 horas
  • En su gran pantalla LCD se indica el estado de la batería, el modo de pipeteo y la velocidad
  • Hay disponibles filtros adicionales de serie que se pueden adquirir como accesorios.
  • Los filtros, el soporte de pipetas y la boquilla se pueden esterilizar en autoclave
  • El diseño ergonómico ofrece una comodidad excepcional
  • Acceso rápido al compartimento de la batería
  • Fácil mantenimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sugerencia de reemplazo para 357470
1
Serológica
LCD
Pipetas serológicas de vidrio y plástico con volúmenes de 0,5 a 100 ml
Versión estándar
Falcon™
De 0,5 a 100 ml
(2) filtros de politetrafluoroetileno (PTFE) hidrófobo de 0,2 µm y (2) de 0,45 µm
Soporte de carga de 2 posiciones, fuente de alimentación universal, (4) filtros, (3) baterías
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Falcon™ Controlador de pipetas, versión estándar > Versión estándar