Learn More
Kartell™ Pipeteador con émbolo
Click to view available options
:
intervalo de volumen métrico: Pipetas de hasta 10 ml
Descripción
- Agarre cómodo
- Simplemente presione el émbolo y suéltelo para llenar la pipeta
- La tapa moleteada ajusta la carrera del émbolo para repetir el volumen preestablecido
- El portabrocas de caucho sujetará la pipeta de forma segura sin riesgo
- Soportará pipetas de hasta 10 ml
- Provisto de graduaciones en el cuerpo.
- Moldeado en amarillo
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Material | ABS, HDPE, PA6 |
| Volumen (métrico) | Hasta 10 ml |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 40 mm |