Learn More
Eppendorf™ Parte inferior de la pipeta para pipeta ajustable
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para la abertura de la parte inferior de la pipeta multicanal de 1200 μl
Para pipeta ajustable de 12 canales de 0,5 a 10 μl
Para pipeta ajustable de 8 canales de 0,5 a 10 μl
Para pipeta ajustable de 8 canales de 15 a 300 μl
Para pipeta ajustable monocanal de 10 ml
Para pipeta ajustable monocanal de 5 ml
Pipeta ajustable de 12 canales de 5 a 100 μL
Pipeta ajustable de 8 canales de 5 a 100 μL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Accesorio para pipetas
- Parte inferior para pipetas ajustables
- Disponible en una amplia gama de tamaños para satisfacer una gran variedad de necesidades
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |
| Tipo | Parte inferior de la pipeta |
| Para utilizar con (equipo) | Para pipeta ajustable de 8 canales de 15 a 300 μl |
| Cantidad | 1 unidad |