Learn More
Heathrow Scientific Caja de desecho de puntas de pipeta, transparente
GREENER_CHOICE
La cubierta para puertos de la caja de desecho de las puntas de pipeta se puede abrir rápidamente para facilitar la expulsión de las puntas. Es muy práctica para poder deshacerse con una sola mano de las puntas de pipeta usadas y acabar con cualquier necesidad de manipular las puntas de pipeta usadas con líquidos peligrosos.
Marca:  Heathrow Scientific HS234634
110.25 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Código de producto. 16350746
  • 134.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • El material acrílico grueso, de 10 mm, proporciona protección contra la radiación beta
  • La gran tapa con bisagras permite desechar fácilmente el contenido
  • Utilizar junto con pequeñas bolsas de desecho de residuos de riesgo biológico si los líquidos peligrosos no son inocuos para el acrílico
Especificaciones
Especificaciones
No
No estéril
No
Caja de desecho de puntas de pipeta
Puntas de pipeta
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Heathrow Scientific Caja de desecho de puntas de pipeta, transparente > N.ºdde canales: Cuatro