Learn More
Hirschmann™ Pipeteador junior Pipetus™
Permite la aspiración definida del medio de pipeteo con solo pulsar el botón de la bomba. El pipeteador junior Pipetus™ Hirschmann Instruments™, succiona aproximadamente 2 ml en cada caso. Si se pulsa varias veces se multiplica este volumen.
Marca: Hirschmann™ 9902000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Destaca como pipeteador manual gracias a la calidad superior de sus detalles y forma ergonómica. Permite la aspiración definida del medio de pipeteo. Una sola pulsación del botón de la bomba aspira aproximadamente 2 ml en cada caso. Si se pulsa varias veces se multiplica este volumen. El filtro de diafragma de PTFE hidrófobo es una característica estándar que proporciona protección integrada contra el desbordamiento. El pipeteo preciso volumétricamente a través de la dispensación exacta del contenido de la pipeta también se controla mediante la pulsación de un botón en el caso de pipetas de drenaje y de ventilación. La sofisticada forma ergonómica ayuda a reducir la fatiga de trabajo.- El asiento de todos los pipets está sellado absolutamente apretado con un adaptador de silicona
- Válvulas dispensadoras finas
- Filtro de diafragma de PTFE hidrófobo con 0,2μ m de tamaño de poro
- Para la medición, pipetas volumétricas y Pasteur, de 0,5 a 25 ml (o de 0,1 a 200 ml)
Especificaciones
PTFE | |
0.2um | |
pipeteado preciso | |
De 0,5 a 25 ml o de 0,1 a 200 ml | |
130 g |
Junior | |
Pipeteador | |
Pipetas de medición, volumétricas y Pasteur | |
Soporte y filtro para pipetas |
Título del producto
Hirschmann™ Pipeteador junior Pipetus™ > Intervalo funcional De 0,5 a 25 ml o de 0,1 a 200 ml; incluye soporte para pipetas y filtro
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido