Learn More
KARTELL Pippette Filter Tip Box with Lid
The Pipette Filter Tip Box is designed to store racked pipette filter tips.
46.00€
Especificaciones
Incluye | Box with Lid |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Admite | Pipette Tips |
Material | Polypropylene |
Esterilidad | Non-sterile |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10378461
|
KARTELL
0975600 |
Gray |
46.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 18-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Empty PP boxes with snap-on lid for pipette filter tips.Especificaciones
Box with Lid | |
Pipette Tips | |
Non-sterile | |
12.52 cm |
Not Autoclavable | |
Polypropylene | |
Pipette Filter Tips |