Learn More
Pirenzepine dihydrochloride, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Descripción
M1 muscarinic receptor selective antagonist. Inverse agonist activity reported.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Pirenzepine dihydrochloride |
CAS | 29868-97-1 |
Fórmula molecular | C19H23Cl2N5O2 |
Cantidad | 100 mg |
Sinónimo | pirenzepine dihydrochloride, pirenzepine hydrochloride, tabe, bisvanil, leblon, maghen, pirenzepine hcl, pirenzepine 2hcl, ls 519 dihydrochloride, unii-10ym403fls |
Clave InChI | FFNMBRCFFADNAO-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CN1CCN(CC1)CC(=O)N2C3=CC=CC=C3C(=O)NC4=C2N=CC=C4.Cl.Cl |
Nombre IUPAC | 11-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one;dihydrochloride |
Peso molecular (g/mol) | 424.326 |
PubChem CID | 71405 |