missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ PJ 34 hydrochloride
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18025812
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18025812

Marca: Tocris Bioscience™ 3255/10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Potent PARP inhibitor

Potent inhibitor of poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) (EC50 = 20 nM). ∽1000-fold more potent than 3-Aminobenzamide (Cat. No. 0788). Protects primary neuronal cells from oxygen-glucose deprivation in vitro and reduces infarct size following focal cerebral ischemia in vivo. Displays protective effects against cisplatin -induced kidney injury. Also displays activity at Pim-1 and Pim-2 kinases at higher concentrations (IC50 values are 3.7 and 16 μM respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 344458-15-7
Fórmula molecular C17H18ClN3O2

Especificaciones

Nombre del producto químico o material PJ 34 hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.8
Pureza >98%
Peso molecular 331.8
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado