Learn More
BRAND™ Embudos de polipropileno con interior liso
Código de producto. 15281459 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
50 mm
75 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Altura (métrico):
Tubo de 43 mm
Tubo de 55 mm
Tubo de 77 mm
Tubo de 90 mm
Tubo de 95 mm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
paquete de 24
Código de producto. 15281459
Marca: BRAND™ 147015
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Una opción excelente con resistencia a altas temperaturas para uso general en laboratorio.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Se venden en diversas cantidades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 50 mm
Diámetro del tubo (métrico) 9 mm
Material Polipropileno
Altura (métrico) Tubo de 43 mm
Esterilizables en autoclave
Longitud del tubo (métrico) 43 mm
Cantidad 24/paq.
Tipo de producto Embudo de llenado