Learn More
Corning™ Portaobjetos de microscopio planos
Prelimpiados, listos para usar
Marca:  Corning™ 2947-75X38
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11363805
  • 312.91€ / paquete de 720
Fecha estimada de envío: 04-09-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Prelimpiados, listos para usar
  • Fabricados con vidrio sodocálcico
  • Grosor de portaobjetos: Entre 0,9 y 1,10 mm
  • No estériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
75 mm
5/caja
No estéril
Entre 0,9 y 1,1 mm
38 mm
1
Vidrio sodocálcico
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Corning™ Portaobjetos de microscopio planos > 75 x 38 mm