Learn More
Fisherbrand™ Cabezal de émbolo plano para triturador de tejidos de PTFE
Utilícelo con recipientes de vidrio para homogeneizar el material de tejido. El émbolo plano del triturador de tejidos de PTFE está fabricado con PTFE puro.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10015941
  • 19.95€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Eje de acero inoxidable con cabezal de émbolo de PTFE
  • Ultrapuro, sin riesgo de contaminación
  • Espacio libre estándar de 0,15 a 0,25 mm
  • Los volúmenes indicados son los volúmenes de trabajo con el émbolo acoplado.
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Blanco
Eje de acero inoxidable con cabezal de émbolo de PTFE
Reducción del tamaño de partículas
270mm
Sí (individualmente)
15mL
Homogeneizador triturador de tejidos
Triturador de tejidos/homogeneizador, recipiente de vidrio