Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación planas de PTFE
Proporciona acción de agitación estable. Las barras de agitación lisas de PTFE Fisherbrand™ proporcionan una mayor turbulencia que las barras de agitación cilíndricas.
Marca:  Fisherbrand™ 001.260.7
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10010110
  • 27.55€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Proporciona mayor turbulencia que las barras agitadoras cilíndricas
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
60 mm
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
7 mm
Paquete de 2
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Barras de agitación planas de PTFE > Dimensiones (diám. x L): 7 diám. x 60 L, mm