Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación planas de PTFE
Proporciona acción de agitación estable. Las barras de agitación lisas de PTFE Fisherbrand™ proporcionan una mayor turbulencia que las barras de agitación cilíndricas.
Marca: Fisherbrand™ 001.270
Descripción
- Barra de agitación magnética estable de uso general
- Proporciona mayor turbulencia que las barras agitadoras cilíndricas
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Sí | |
Blanco | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& | |
70 mm |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
10 mm | |
Paquete de 2 |