Learn More
Plas Labs™ Fijador de roedores tipo Broome
Ideal para inyecciones o toma de muestras de sangre
Marca: Plas Labs™
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Ofrece fácil acceso a roedores
- Evita que el roedor gire
- Proporciona seguridad al manipulador de animales
- Fabricado con materiales transparentes para proporcionar una visibilidad completa de los animales
Especificaciones
Transparente | |
Fijador de roedores | |
Químicamente esterilizado o lavado a 82,22 °C (180 °F) | |
8 in | |
2 in | |
De 125 a 250 g |
Inyecciones o muestreo de sangre | |
Plástico Noryl™ | |
Broome | |
20,32 cm | |
5,08 cm |