Learn More
Cole-Parmer™ Calibre de dial/analógico de plástico
Estos calibres de dial fáciles de leer ofrecen mediciones precisas a un precio económico.
Marca:  Cole-Parmer™ 97100-10
81.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21693" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11759539
  • 88.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Fabricadas en plástico reforzado con fibra de vidrio con mordazas biseladas
  • Mediciones internas, externas, de profundidad y de pasos
  • La barra tiene graduaciones en pulgadas y milímetros en la parte delantera y una tabla de conversión fraccional en la parte trasera.
  • Lente sin reflejos para facilitar la lectura
Especificaciones
Especificaciones
Calibre analógico/dial, plástico; de 0 a 150 mm
De 0 a 150 mm