Learn More
Hirschmann™ Base de plástico y anillo de seguridad
Toma de plástico para la protección y la seguridad de los cilindros graduados.
3.10€ - 10.50€
Especificaciones
Color | Verde |
---|---|
N.° por paquete | 1 unidad |
Incluye | Anillo de protección |
Tipo | Base |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11776714
|
Hirschmann™
8900160 |
Cilindro de medición |
3.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10099790
|
Hirschmann™
8900193 |
Cilindros de medición sin base (1000 ml) |
10.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Para medir cilindros
- Sin base
- Disponible en varios tamaños
Especificaciones
Verde | |
1 unidad | |
Anillo de protección | |
Base |