Learn More
Manutan Plastic chains, 25m, red/white plastic chain, 10mm diameter
Marca:  Manutan A011635
Encompass_Preferred
Código de producto. 12861487
  • 84.70€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
High density polyethylene chain. UV stabilised, can easily be cut to required length.
  • Length : 25m
  • Red/White
  • Diameter : 10mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.