Learn More
Microspec™ Agujas de cultivo de plástico
Transferencia e inoculación de microorganismos vivos
36.55€ - 505.00€
Especificaciones
Longitud (imperial) | 7,9 in |
---|---|
Longitud (métrico) | 200 mm |
Material | Poliestireno de alto impacto |
Desechables | Sí |
Color | Azul |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Esterilidad | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Esterilidad | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15762125
|
Microspec™
F1 |
Aguja | Fabricación aséptica | 16000 |
505.00€
paquete de 16000 |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15782125
|
Microspec™
F4 |
Aguja | Fabricación aséptica | 1000 |
36.55€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15792125
|
Microspec™
F4G |
Aguja | Irradiados con gamma | 1000 |
40.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 05-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Extremo afilado para facilitar la inoculación por punción
- Recogen colonias pequeñas.
- Longitud completa para evitar la contaminación.
- Desechables
- Estéril, fabricación aséptica.
Especificaciones
7,9 in | |
Poliestireno de alto impacto | |
Azul | |
No |
200 mm | |
Sí | |
Aguja |