Learn More
Buerkle™ Vasos de precipitados Griffin de plástico con graduaciones azules
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
150 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
3000 mL
5000 mL
Descripción
- Para varios usos
- Conforme a DIN 12331 e ISO 7056
- Graduación impresa en azul
- A prueba de rotura
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Color | Translúcido |
Diámetro exterior (métrico) | 43 mm |
Capacidad (métrico) | 50 mL |
Material | Polypropylene |
Para utilizar con (aplicación) | Varios usos en el laboratorio |
Altura (métrico) | 60 mm |
Incrementos | 5 mL |
Cantidad | 1 |
Tipo | Griffin Beaker |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Mostrar más |
Título del producto
Buerkle™ Vasos de precipitados Griffin de plástico con graduaciones azules >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido