Learn More
Microspec™ Plastic Inoculation Loops
Available as aseptic manufactured or ethylene oxide sterilized.
26.90€ - 29.05€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Color | Azul |
Longitud del mango (métrico) | 200 mm |
Tipo de empaquetado | Sobre Microseal |
Esterilizables en autoclave | No |
Código de producto | Marca | Volumen | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16654822
|
Microspec™
C5 |
1 μl | No estéril |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
16664822
|
Microspec™
C5G |
1 μl | Estéril |
26.90€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16634822
|
Microspec™
B5 |
5 μl | No estéril |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
16644822
|
Microspec™
B5G |
5 μl | Estéril |
26.90€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
16664782
|
Microspec™
A5 |
10 µl | No estéril |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
16674782
|
Microspec™
A5G |
10 μl | Estéril |
29.05€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Includes 250 Plastic Inoculation Loops
- Aseptic Manufactured or Ethylene Oxide Sterilized
- 200 mm length
Especificaciones
Sí | |
200 mm | |
No |
Azul | |
Sobre Microseal |