Learn More
Multiroir Controlec™ Carro de almacenamiento móvil de plástico
El carro de almacenamiento multicajón Multiroir es ideal para el almacenamiento general de artículos que se pueden ver fácilmente a través de los cajones de plástico translúcido.El carro tiene ruedas para moverlo fácilmente por el espacio de trabajo.
Marca:  Multiroir Controlec™ 18105
Código de producto. 16437570
  • 58.20€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Carcasa negra en ruedas
  • Los cajones translúcidos hacen que los objetos se puedan ver fácilmente
  • Ligero
  • Resistente a golpes, productos de limpieza y variaciones de temperatura
  • Fabricado en Francia
Especificaciones
Especificaciones
No
Negro
40 x 29 x 67 cm (con ruedas)
Polipropileno
3
Cajones de 15 l
Torre negra con 3 cajones transparentes
Almacenamiento general
4 ruedas, 360°
2,4 kg
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Multiroir Controlec™ Carro de almacenamiento móvil de plástico > Capacidad (métrico):3 cajones