Learn More
Buerkle™ Embudos de plástico para polvos
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
80 mm
100 mm
150 mm
253 mm
350 mm
Diámetro del tubo (métrico):
21 mm
22 mm
28 mm
50 mm
65 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricado en PP/PE
- Para el llenado seguro de polvos
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 253 mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 50 mm |
| Material | Polietileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Para productos alimenticios |