Learn More
Fisherbrand™ Jeringas de plástico de polipropileno Luer Lock
Las marcas de graduación permiten evaluar con facilidad el volumen. Las jeringas desechables de plástico Fisherbrand™ están disponibles con conector Luer-lock o Luer-slip.
Marca:  Fisherbrand™ 02 36 2399
34.69 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "24127" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12981021
  • 39.96€ / paquete de 100
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Jeringa desechable de plástico
  • Polipropileno
  • Luer Lock
  • Al estar compuestas por dos piezas solo de plástico, no se necesitan juntas de émbolo de caucho o sintéticas
  • El cilindro no precisa lubricante de silicona o de aceite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
2 ml
Luer Lock
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Jeringas de plástico de polipropileno Luer Lock > Volumen: 2mL