Learn More
Fisherbrand™ Jeringas desechables de plástico
Las marcas de graduación permiten evaluar con facilidad el volumen. Las jeringas desechables de plástico Fisherbrand™ están disponibles con conector Luer-lock o Luer-slip.
Marca: Fisherbrand™
7.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.20700kg
Descripción
- Jeringa desechable de plástico
- Polipropileno
- Luer-Slip
- Al estar compuestas por dos piezas solo de plástico, no se necesitan juntas de émbolo de caucho o sintéticas
- El cilindro no precisa lubricante de silicona o de aceite
Especificaciones
Polipropileno | |
2 ml | |
Leur Slip |