Learn More
Fisherbrand™ Paño con filtro de nailon
Para el tamizado o la filtración de precisión de soluciones de productos químicos y biológicos. Los paños con filtro de nailon Fisherbrand™ de 300 mm x 300 mm están disponibles en una amplia gama de tamaños de poro.
Marca:  Fisherbrand™ 10X5UM
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11784569
  • 1095.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 17-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Temperaturas de funcionamiento de – 40 ° a + 115 °C
  • Excelente compatibilidad con alcoholes
  • Resistente a disolventes agresivos
  • Entre sus aplicaciones se incluyen la filtración de disolventes y el análisis de partículas
Especificaciones
Especificaciones
5 μm
300mm
Plástico
Nailon