Learn More
Epredia™ Placa y cubierta de tinción de plástico
Capacidad para 250 ml de solución con la gradilla de tinción totalmente cargada
Marca: Epredia™ 195
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Almacene hasta 25 portaobjetos con la gradilla de plástico Thermo Scientific™.
Recipiente de tinción 195:
- Capacidad para 250 ml de solución con la gradilla de tinción totalmente cargada
- Fabricada con plástico apto para microondas (hasta 5 min.)
- Dimensiones interiores de 94 x 81 x 49 mm
- Incluye tapa de plástico
Información para pedidos:
El estante/asa y el recipiente con cubierta se venden por separado. No disponible como juego completo.
Especificaciones
1,9 in | |
Plástico apto para microondas (hasta 5 min.) | |
3,7 in | |
3,1 in | |
Recipiente de tinción y cubierta de plástico |
49 mm | |
Recipiente de tinción y cubierta de plástico | |
94 mm | |
81 mm | |
250 mL |
Título del producto
Epredia™ Placa y cubierta de tinción de plástico >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido